Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBNA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6938R-A555
BOSSBS-6938R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6938R-A555
Anti-EBNA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA1) is the one EBV antigen that is expressed in all EBV associated malignancies. It has long been thought to go undetected by the cell mediated immune system. However, recent studies show that EBNA1 can be presented to both CD4+ and CD8+ T cells, making it a potential new target for immunotherapy of EBV related cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EBNA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité