Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Keratin82 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6947R-A680
BOSSBS-6947R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6947R-A680
Anti-Keratin82 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
KRT82 is a member of the keratin gene family. As a type II hair keratin, it is a basic protein which heterodimerises with type I keratins to form hair and nails. The type II hair keratins are clustered in a region of chromosome 12q13 and are grouped into two distinct subfamilies based on structure similarity. One subfamily, consisting of KRTHB1, KRTHB3, and KRTHB6, is highly related. The other less-related subfamily includes KRTHB2, KRTHB4, and KRTHB5. All hair keratins are expressed in the hair follicle; this keratin appears to be a hair cuticle-specific keratin.

Type: Primary
Antigen: Keratin82
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/513
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité