Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis A virus polyprotein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6950R-A350
BOSSBS-6950R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6950R-A350
Anti-Hepatitis A virus polyprotein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hepatitis A virus (HAV) is classified with the enterovirus group of the Picornaviridae family. Many other picornaviruses cause human disease, including polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and rhinoviruses (cold viruses). The term hepatitis A (HA) or type A viral hepatitis has replaced all previous designations: infectious hepatitis, epidemic hepatitis, epidemic jaundice, catarrhal jaundice, infectious icterus, Botkins disease, and MS-1 hepatitis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Hepatitis A virus polyprotein VP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité