Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7032R-CY3
BOSSBS-7032R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7032R-CY3
Anti-EPHA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously membrane-bound ephrin family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Highly promiscuous for ephrin-A ligands it binds preferentially EFNA5. Upon activation by EFNA5 regulates cell-cell adhesion, cytoskeletal organization and cell migration. Plays a role in cardiac cells migration and differentiation and regulates the formation of the atrioventricular canal and septum during development probably through activation by EFNA1. Involved in the retinotectal mapping of neurons. May also control the segregation but not the guidance of motor and sensory axons during neuromuscular circuit development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPHA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité