Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7099R-CY5
BOSSBS-7099R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7099R-CY5
Anti-PLSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
PLSCR3 (phospholipid scramblase 3) may mediate accelerated ATP-independent bidirectional transbilayer migration of phospholipids upon binding calcium ions that results in a loss of phospholipid asymmetry in the plasma membrane. May play a central role in the initiation of fibrin clot formation, in the activation of mast cells and in the recognition of apoptotic and injured cells by the reticuloendothelial system. Members of this family, PLS1 and PLS3 are both substrates of Protein kinase C (PKC) delta and are phosphorylated by PKC-delta during apoptosis. PKC-delta translocates to mitochondria during apoptosis and phosphorylates PLS3. Overexpression of PLS3 in the HEK293 cells enhanced apoptosis induced by UV-irradiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLSCR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité