Anti-DEFA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7129R-CY5.5
BOSSBS-7129R-CY5.5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7129R-CY5.5
Anti-DEFA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Has very low antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. May protect cells against infection with HIV-1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DEFA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité