Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPOP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7134R-A647
BOSSBS-7134R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7134R-A647
Anti-SPOP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene encodes a protein that may modulate the transcriptional repression activities of death-associated protein 6 (DAXX), which interacts with histone deacetylase, core histones, and other histone-associated proteins. In mouse, the encoded protein binds to the putative leucine zipper domain of macroH2A1.2, a variant H2A histone that is enriched on inactivated X chromosomes. The BTB/POZ domain of this protein has been shown in other proteins to mediate transcriptional repression and to interact with components of histone deacetylase co-repressor complexes. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding the same protein. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPOP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité