Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7166R-CY3
BOSSBS-7166R-CY3EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7166R-CY3
Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Gel-forming glycoprotein of gastric and respiratoy tract epithelia that protects the mucosa from infection and chemical damage by binding to inhaled microrganisms and particles that are subsequently removed by the mucocilary system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité