Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYOCD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7335R
BOSSBS-7335REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7335R
Anti-MYOCD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MHC Class I molecules play a central role in the immune system by presenting peptides derived from the endoplasmic reticulum lumen. MHC class I antigens are heterodimers consisting of one alpha chain (44kDa) with beta 2 microglobulin (11.5 kDa). The antigen is expressed by all somatic cells at varying levels. MHC Class I molecules are expressed on most nucleated cells where they present endogenously synthesized antigenic peptides to CD8+ T lymphocytes, which are usually cytotoxic T cells. Fibroblasts or neurons however only show a low level of antigen.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MYOCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité