Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CO4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7501R-A750
BOSSBS-7501R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7501R-A750
Anti-CO4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CO4A2 is one of the six subunits of type IV collagen, the major structural component of basement membranes. CO4A2 fors a 'chicken-wire' meshwork together with laminins, proteoglycans and entactin/nidogen and is an inhibitor of angiogenesis and tumor growth.

Type: Primary
Antigen: CO4A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1651-1712/1712
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité