Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7502R-HRP
BOSSBS-7502R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7502R-HRP
Anti-REM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
REM (Rad and Gem related GTP binding protein) is a member of the Rad/Gem/Kir subfamily of Ras-like GTPases and shares with other members of this subfamily some unusual structural features. Among these are nonconservative amino acid substitutions within guanine nucleotide binding and hydrolysis domains, unique effector domains, extended N- and C-termini, and a conserved C-terminal sequence thought to mediate membrane association but lacking a classical isoprenylation motif. REM, with a predicted molecular weight of 32.9 kDa, is most highly expressed in cardiac muscle and is expressed at more moderate levels in lung, kidney and skeletal muscle. REM is phosphorylated in vivo and has been shown to interact with several 14-3-3 isoforms. It has been reported that the GTP-bound form of a related Ras-like GTPase, GEM/kir, inhibits high-voltage activated Ca2+ channel activities by interacting directly with the ?subunit. The reduced channel activities are the result of a decreased a-subunit expression at the plasma membrane. This inhibition of L-type Ca2+ channels prevents Ca2+-triggered exocytosis in hormone-secreting cells. There are data that suggest that REM similarly regulates Ca2+ channel expression.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: REM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité