Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUSP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7609R-A680
BOSSBS-7609R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7609R-A680
Anti-DUSP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
DUSP2 is a dual-specific thr/tyr phosphatase that is a physiologically relevant MAP kinase phosphatase. The gene is located on 2q11.2-q11 and contains 4 exons that span approximately 2.3kb. Under specific stress conditions, p53 regulates transcription of PAC1 through a new p53-binding site, and that PAC1 is necessary and sufficient for p53-mediated apoptosis.

Type: Primary
Antigen: DUSP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-314/314
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité