Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7626R-HRP
BOSSBS-7626R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7626R-HRP
Anti-HAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
RelevanceHAX1 associates with HS1, binding to its N-terminal region. It is also known to associate with PKD2 (involved in polycystic kidney disease) and with cortactin/EMS1. HAX1 is also reported to bind to hairpin structures in vimentin and DNA polymerase beta mRNAs, so may play a role in mRNA stability and transport. It may also function in promoting cell survival. Defects in HAX1 are the cause of autosomal recessive severe congenital neutropenia 3 (SCN3) also called Kostmann disease.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HAX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité