Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7645R-CY3
BOSSBS-7645R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7645R-CY3
Anti-DNAJA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
TID1 is a human homolog of the Drosophila tumor suppressor lethal tumerous imaginal discs and encodes two mitochondrial matrix localized splice variants of human Tid1 designated hTid1S and hTid1L. These proteins are the conserved members of the DnaJ family of proteins which act as cochaperons for mitochondrial Hsp70. They contain a conserved tetrahedrical J domain which binds to Hsp70 chaperones and activates their ATPase activity. Expression of hTid1L increases apoptosis induced by DNA damaging agents as mitomycin C and TNF alpha. A J domain mutant of hTid1L can dominantly suppress apoptosis and in sharp contrast the J domain mutant of hTid1S increases apoptosis. Expression of hTid1S and hTid1L affects cytochrome c release from the mitochondria and caspase 3 activation, while activation of caspase 8 is unaffected. It is strongly suggested that these two splice variants exert their anti and pro apoptotic effects through discrete substrates and activities. Hence the relative abundance of these proteins or their substrates may allow the mitochondria to dampen or enhance the apoptotic signals.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNAJA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité