Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFDP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7660R
BOSSBS-7660REA 712 EUR InStock
BOSSBS-7660R
Anti-TFDP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Can stimulate E2F-dependent transcription. Binds DNA cooperatively with E2F family members through the E2 recognition site, 5'-TTTC[CG]CGC-3', found in the promoter region of a number of genes whose products are involved in cell cycle regulation or in DNA replication. The DP2/E2F complex functions in the control of cell-cycle progression from G1 to S phase. The E2F-1/DP complex appears to mediate both cell proliferation and apoptosis.Tissue specificity: High levels in heart and skeletal muscle. Also found in placenta, kidney, brain, lung and liver. The presence as well as the abundance of the different transcripts appear to vary significantly in different tissues and cell lines.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TFDP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité