Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZMYND11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7697R-A555
BOSSBS-7697R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7697R-A555
Anti-ZMYND11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Chromatin reader that specifically recognizes and binds histone H3.3 trimethylated at 'Lys-36' (H3.3K36me3) and regulates RNA polymerase II elongation. Does not bind other histone H3 subtypes (H3.1 or H3.2) (By similarity). Colocalizes with highly expressed genes and functions as a transcription corepressor by modulating RNA polymerase II at the elongation stage. Acts as a tumor-suppressor by repressing a transcriptional program essential for tumor cell growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZMYND11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité