Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDCA5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7717R-HRP
BOSSBS-7717R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7717R-HRP
Anti-CDCA5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Regulator of sister chromatid cohesion in mitosis stabilizing cohesin complex association with chromatin. May antagonize the action of WAPAL which stimulates cohesin dissociation from chromatin. Cohesion ensures that chromosome partitioning is accurate in both meiotic and mitotic cells and plays an important role in DNA repair. Required for efficient DNA double-stranded break repair.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CDCA5
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité