Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7731R-CY7
BOSSBS-7731R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7731R-CY7
Anti-TRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Human SUG1 (also known as p45, Rpt6, Cim3 and PSMC5) is a component of the 19S regulatory subunit of the 26S proteosome complex. It is one of the AAA ATPas found in the 19S regulatory complex that is thought to participate in the unfolding of ubiquitinated proteins in an ATP dependent manner. It has also been shown to directly interact with the nucleotide excision repair protein XPB.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité