Anti-SPECC1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7773R-A750
BOSSBS-7773R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7773R-A750
Anti-SPECC1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Involved in cytokinesis and spindle organisation.
Type: Primary
Antigen: SPECC1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-260/1117
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité