Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLP2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7800R-A555
BOSSBS-7800R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7800R-A555
Anti-GLP2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The GLP2 receptor (GLP2R) is a G protein-coupled receptor superfamily member closely related to the glucagon receptor ans GLP1 receptor. Glucagon-like peptide-2 (GLP2) is a 33-amino acid proglucagon-derived peptide produced by intestinal enteroendocrine cells. Like glucagon-like peptide-1 (GLP1) and glucagon itself, it is derived from the proglucagon peptide encoded by the GCG gene. GLP2 stimulates intestinal growth and upregulates villus height in the small intestine, concomitant with increased crypt cell proliferation and decreased enterocyte apoptosis. Moreover, GLP2 prevents intestinal hypoplasia resulting from total parenteral nutrition. GLP2R, a G protein-coupled receptor superfamily member is expressed in the gut and closely related to the glucagon receptor (GCGR) and the receptor for GLP1 (GLP1R). [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLP2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité