Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-INSC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7838R
BOSSBS-7838REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7838R
Anti-INSC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
May function as an adapter linking the Par3 complex to the GPSM1/GPSM2 complex. Involved in spindle orientation during mitosis it may regulate cell proliferation and differentiation in the developing nervous system. May play a role in the asymmetric division of fibroblasts and participate in the process of stratification of the squamous epithelium.Tissue specificity:Isoform 1 is expressed in various tissues with stronger expression in liver, kidney and small intestine. Isoform 2 is abundantly expressed in small intestine and to a lower extent in lung and pancreas.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: INSC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité