Anti-CDKAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-7997R-A647
BOSSBS-7997R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7997R-A647
Anti-CDKAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Catalyzes the methylthiolation of N6-threonylcarbamoyladenosine (t(6)A), leading to the formation of 2-methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine (ms(2)t(6)A) at position 37 in tRNAs that read codons beginning with adenine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CDKAL1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité