Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEMIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8059R-CY3
BOSSBS-8059R-CY3EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8059R-CY3
Anti-CEMIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mediates depolymerization of hyaluronic acid (HA) via the cell membrane-associated clathrin-coated pit endocytic pathway. Binds to hyaluronic acid. Hydrolyzes high molecular weight hyaluronic acid to produce an intermediate-sized product, a process that may occur through rapid vesicle endocytosis and recycling without intracytoplasmic accumulation or digestion in lysosomes. Involved in hyaluronan catabolism in the dermis of the skin and arthritic synovium. Positively regulates epithelial-mesenchymal transition (EMT), and hence tumor cell growth, invasion and cancer dissemination. In collaboration with HSPA5/BIP, promotes cancer cell migration in a calcium and PKC-dependent manner. May be involved in hearing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CEMIP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité