Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COMTD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8184R-CY7
BOSSBS-8184R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8184R-CY7
Anti-COMTD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CRELD1 is a protein composed of Epidermal growth factor-like repeats, which represent a group of cysteine-rich domains that mediate interactions between proteins of diverse function. Such domains are found in proteins that are either completely secreted or have transmembrane regions that link the protein to the cell surface.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COMTD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité