Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM161B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8226R-A680
BOSSBS-8226R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8226R-A680
Anti-FAM161B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FAM161B is a 647 amino acid protein that belongs to the FAM161 family. The gene that encodes FAM161B consists of approximately 16,413 bases and maps to human chromosome 14q24.3. Housing over 700 genes, chromosome 14 comprises nearly 3.5% of the human genome. Chromosome 14 encodes the Presenilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer?s disease. The SERPINA1 gene is also located on chromosome 14 and, when defective, leads to the genetic disorder 1-antitrypsin deficiency, which is characterised by severe lung complications and liver dysfunction. An inversion of the long arm of chromosome 14 is thought to be involved in T-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL), a cancer that affects T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: FAM161B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 451-560/647
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité