Anti-CSN1S1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-8245R-A555
BOSSBS-8245R-A555EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8245R-A555
Anti-CSN1S1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Important role in the capacity of milk to transport calcium phosphate.Casoxin D acts as opioid antagonist and has vasorelaxing activity mediated by bradykinin B1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CSN1S1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité