Anti-CADM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-8246R-A488
BOSSBS-8246R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8246R-A488
Anti-CADM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adhesion molecule that engages in homo- and heterophilic interactions with the other nectin-like family members, leading to cell aggregation. Important for synapse organization, providing regulated trans-synaptic adhesion. Preferentially binds to oligodendrocytes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CADM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité