Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GIMAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8267R
BOSSBS-8267REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8267R
Anti-GIMAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The GTPase of the immunity-associated protein (GIMAP) family of proteins include seven members that are expressed by genes residing on human chromosome 7. GIMAP proteins have been implicated in the regulation of lymphomyeloid cell survival. GIMAP1 (GTPase, IMAP family member 1), also known as IMAP1 (immunity-associated protein 1), HIMAP1 or IMAP38, is a 306 amino acid single-pass type IV membrane protein of the endoplasmic reticulum (ER) belonging to the GIMAP family. Encoded by a gene located on human chromosome 7, GIMAP1 is expressed primarily in spleen with lower levels found in lymph node. Chromosome 7 houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GIMAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité