Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPYSL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8284R-A488
BOSSBS-8284R-A488EA 922 EUR InStock
BOSSBS-8284R-A488
Anti-DPYSL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Collapsin response mediator proteins (CRMPs) are cytosolic phosphoproteins involved in neuronal differentiation and axonal guidance. CRMP2 was previously shown to mediate the repulsive effect of Sema3A on axons and to participate in axonal specification. The CRMPs appear to play a complex role in axon growth as well as microtubule dynamics and axon induction. CRMPs localize to the lamellipodia and filopodia of axonal growth cones, suggesting a role in axon guidance. Moreover, CRMP2 is upregulated after axotomy, and appears to increase the formation of axon-type processes from hippocampal neurons. CRMP2 has been reported to bind tubulin dimers directly and modulate microtubule assembly. CRMPs have also been implicated in the pathogenesis of a paraneoplastic neurologic syndrome. Interaction studies have implicated phospholipase D2 (PLD2), the cytosolic tyrosine kinase Fes, and intersectin in CRMP function. Hyperphosphorylation of CRMP2 is an early event in the progression of Alzheimer's disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPYSL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité