Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DPYSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8285R-CY3
BOSSBS-8285R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8285R-CY3
Anti-DPYSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The collapsin response mediator protein (CRMP) family of five cytosolic phosphoproteins are highly expressed throughout brain development. The functions of CRMPs encompass signal transduction in developmental guidance cues as well as multiple cellular and molecular events involved in apoptosis/proliferation, cell migration, and differentiation. In the adult brain, the expression of CRMPs is dramatically downregulated. However, CRMPs remain expressed in structures that retain their capacity for differentiation and plasticity. The expression of CRMPs is altered in neurodegenerative diseases, and these proteins may have a role in the physiopathology of the adult nervous system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPYSL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité