Anti-HDHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8316R-CY5.5
BOSSBS-8316R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8316R-CY5.5
Anti-HDHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Dephosphorylates pseudouridine 5'-phosphate, a potential intermediate in rRNA degradation. Pseudouridine is then excreted intact in urine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HDHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité