Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8386R-HRP
BOSSBS-8386R-HRPEA 890 EUR InStock
BOSSBS-8386R-HRP
Anti-CBLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
CBLL1, also known as HAKAI (meaning ‘destruction’ in Japanese), or RNF188 (RING finger protein 188), is a 491 amino acid protein that contains one C2H2-type zinc finger and one RING-type zinc finger. CBLL1 is believed to function as an E3 ubiquitin-protein ligase that accepts a ubiquitin residue from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme and immediately transfers that residue to a protein that is targeted for degradation. More specifically, upon activation of c-Src, CBLL1 interacts with and ubiquitinates tyrosine-phosphorylated E-cadherin, thereby targeting the E-cadherin complex for endocytosis and disrupting epithelial cell-cell contacts. Via its role as an E-cadherin regulator, CBLL1 participates in cell adhesion and may also be involved in the regulation of epithelial-mesenchymal transitions.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CBLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité