Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLIPR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8411R-A488
BOSSBS-8411R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8411R-A488
Anti-GLIPR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cysteine-rich secretory proteins (CRISPs) represent a family of evolutionarily conserved proteins that may play a role in the innate immune system and are transcriptionally regulated by androgens in several tissues. GAPR-1 (Golgi-associated plant pathogenesis-related protein 1), also known as GLIPR2, is a 154 amino acid lipid anchor protein belonging to the CRISP family. GAPR-1 also shares similarity with the pathogenesis-related protein (PR) superfamily, and may play an important role in the immune system. Existing as a homodimer, GAPR-1 is highly expressed in lung and peripheral leukocytes with minor expression in liver and kidney. Containing a conserved sperm-coating protein (SCP) domain, GAPR-1 binds to negatively charged lipids and may be involved in the differentiation of epithelial cells into mesenchymal cells. Increased expression of GAPR-1 in kidney may contribute to the development of fibrosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLIPR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité