Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXO11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8472R-A750
BOSSBS-8472R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8472R-A750
Anti-FBXO11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Substrate recognition component of a SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins, such as DTL/CDT2, BCL6 and PRDM1/BLIMP1. The SCF(FBXO11) complex mediates ubiquitination and degradation of BCL6, thereby playing a role in the germinal center B-cells terminal differentiation toward memory B-cells and plasma cells. The SCF(FBXO11) complex also mediates ubiquitination and degradation of DTL, an important step for the regulation of TGF-beta signaling, cell migration and the timing of the cell-cycle progression and exit. Binds to and neddylates phosphorylated p53/TP53, inhibiting its transcriptional activity. SCF(FBXO11) does not seem to direct ubiquitination of p53/TP53.

Type: Primary
Antigen: FBXO11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 65-160/927
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité