Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8537R-HRP
BOSSBS-8537R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8537R-HRP
Anti-TS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Thymidylate synthase (TS) is an intracellular enzyme critical for de novo synthesis of DNA. In cancer, expression of TS is often elevated and becomes further elevated as a result of treatment with the most commonly used chemotherapeutic, 5-fluorouracil (5-FU). Resistance or lack of response to 5-FU is attributed to the elevation of TS activity. Overexpression of TS has been demonstrated in many types of tumors including breast, colon, gastric and melanoma and is usually predictive of shortened survival time.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Thymidylate synthase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité