Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLLT11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8562R-A488
BOSSBS-8562R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8562R-A488
Anti-MLLT11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The gene encoding the Mixed-Lineage Leukemia (MLL) proteins is located on chromosome 11q23. Chromosomal translocations involving band 11q23 result in rogue activator proteins that are associated with approximately 10% of patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and 5% of patients with acute myeloid leukemia (AML). Most patients affected are less than 1 year of age. MLLT11, also known as mixed-lineage leukemia translocated to 11 or AF1q, is a 90 amino acid MLL fusion partner. Based on the expression patterns of MLLT11, it is thought that MLLT11 plays a role in leukemogenesis and, specifically, the progression of acute monocytic leukemia (AML). Also, expressed in embryonic brain cortex, MLLT11 is upregulated during neuronal differentiation and is thought to play a role in the development of the central nervous system. Finally, MLLT11 has been shown to be differentially expressed in highly metastatic cells, in comparison with non-metastatic parent cells. Such findings suggest a role of MLLT11 in tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MLLT11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité