Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UGCG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8593R
BOSSBS-8593REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8593R
Anti-UGCG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glucosylceramide synthase (GCS), also designated ceramide glucosyltransferase, belongs to the glycosyltransferase 2 family. It is a widely expressed integral membrane protein encoded by UGCG. The enzyme can be found in the plasma membrane of all eukaryotic cells, and a significant concentration of glucosylceramide synthase activity has been reported in the Golgi complex. Glucosylceramide synthase catalyzes the first glycosylation step in glycosphingolipid biosynthesis and functions as a glucosyltransferase and flippase in the transfer of glucose to ceramide. Glucosylceramide synthase operates in cell recognition, cell proliferation and differentiation, immune recognition and signal transduction. The regulation of ceramide levels through glucosylceramide synthase has been associated with the induction of apoptosis and notable research implicates this relationship with drug-induced apoptosis in a variety of cell types.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UGCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité