Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC14A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8614R-A488
BOSSBS-8614R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8614R-A488
Anti-CDC14A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
In budding yeast, the Cdc14a phosphatase activates mitotic exit by dephosphorylation of specific cyclin-dependent kinase (Cdk) substrates and seems to be regulated by sequestration in the nucleolus until its release during mitosis. Human Cdc14a phosphatase is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc14 and is a member of the dual specificity protein Tyrosine phosphatase family. It interacts with and dephosphorylates tumor suppressor protein p53 and may regulate the function of p53. In addition, Cdc14a dephosphorylates hCdh1 and activates APCCdh1. Cdc14a phosphatase plays a role in the regulation of the centrosome cycle, mitosis and cytokinesis, thereby influencing chromosome partitioning and genomic stability in human cells. Deregulated human Cdc14a phosphatase disrupts centrosome separation and chromosome segregation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDC14A
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité