Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFHC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9014R-A750
BOSSBS-9014R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9014R-A750
Anti-EFHC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
EFHC2 contains 3 DM10 domains, followed by 3 putative EF-hand motifs. There are two named isoforms produced by alternative splicing. EFHC2 can be used as a quantitative trait locus for fear recognition in Turner syndrome.EF-HC2 is a 749 amino acid protein containing three DM10 domains and an EF-hand domain. EF-HC2 shares 41.6% homology with EF-HC1, and is widely expressed in peripheral tissues and central nervous system. The gene encoding EF-HC2 maps to human chromosome Xp11.3 and is critical for recognition of facial fear and harm avoidance. Turner syndrome, characterised by deficits in social cognition and recognition of facial fear, has been linked to the EF-HC2 gene. Deletion of the EF-HC2 gene may be associated with Norrie disease, an X-linked disorder that primarily effects the eye, and may also be linked to juvenile myoclonic epilepsy. EF-HC2 exists as two isoforms due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: EFHC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 431-530/749
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité