Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9016R-FITC
BOSSBS-9016R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9016R-FITC
Anti-SERPINH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Members of the EF-CBP (N-terminal EF-hand calcium binding protein)/NECAB (neuronal calcium-binding protein) family participate in neuronal calcium signaling. EF-CBP2, also known as NECAB2 (N-terminal EF-hand calcium binding protein 2), neuronal calcium-binding protein 2 or synaptotagmin-interacting protein 2 (Stip-2), is a 386 amino acid cytoplasmic protein that contains one antibiotic biosynthesis monooxygenase (ABM) domain and two EF-hand domains. Expressed in brain, EF-CBP2 is suggested to bind metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR-5) in a calcium-regulated manner. The gene encoding EF-CBP2 maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is also associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, which is a gastrointestinal inflammatory condition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité