Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9078R-A555
BOSSBS-9078R-A555EA 811 EUR InStock
BOSSBS-9078R-A555
Anti-CDK14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase involved in the control of the eukaryotic cell cycle, whose activity is controlled by an associated cyclin. Acts as a cell-cycle regulator of Wnt signaling pathway during G2/M phase by mediating the phosphorylation of LRP6 at 'Ser-1490', leading to the activation of the Wnt signaling pathway. Acts as a regulator of cell cycle progression and cell proliferation via its interaction with CCDN3. Phosphorylates RB1 in vitro, however the relevance of such result remains to be confirmed in vivo. May also play a role in meiosis, neuron differentiation and may indirectly act as a negative regulator of insulin-responsive glucose transport.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK14
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité