Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDCA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9128R-A350
BOSSBS-9128R-A350EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9128R-A350
Anti-CDCA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
CDCA7 is a nuclear protein without a known function, although its high homology with the transcription factor JPO2 or RAM2 suggests that it is also a transcription factor. CDCA7 is one of many target genes regulated by the c-Myc transcription factor. Overexpression of CDCA7 occurs in a significant proportion of cancers and it may play an important role in tumorigenesis. Normally it is periodically expressed in the cell cycle, peaking at the G1 to S phase transition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDCA7
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité