Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RNF12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9177R-A647
BOSSBS-9177R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9177R-A647
Anti-RNF12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase. Acts as a negative coregulator for LIM homeodomain transcription factors by mediating the ubiquitination and subsequent degradation of LIM cofactors LDB1 and LDB2 and by mediating the recruitment the SIN3a/histone deacetylase corepressor complex. Ubiquitination and degradation of LIM cofactors LDB1 and LDB2 allows DNA-bound LIM homeodomain transcription factors to interact with other protein partners such as RLIM. Plays a role in telomere length-mediated growth suppression by mediating the ubiquitination and degradation of TERF1. By targeting ZFP42 for degradation, acts as an activator of random inactivation of X chromosome in the embryo, a stochastic process in which one X chromosome is inactivated to minimize sex-related dosage differences of X-encoded genes in somatic cells of female placental mammals.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité