Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9204R-A555
BOSSBS-9204R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9204R-A555
Anti-IGSF21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
IGSF21 is a 467 amino acid secreted protein that contains two Ig-like (immunoglobulin-like) domains and is a member of the immunoglobulin superfamily. Members of this family of proteins usually localize to the cell membrane, and may act as receptors in the immune response pathways. The gene encoding IGSF21 maps to human chromosome 1p36.13 and mouse chromosome 4 D3. Human chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome. A large number of disease-associated genes are associated with chromosome 1, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers, including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité