Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9208R-A680
BOSSBS-9208R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9208R-A680
Anti-CSPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Centrosomes are dynamic organelles involved in many aspects of cell function and growth. Centrosomes act as microtubule organising centers, and provide a site for concerted regulation of cell cycle progression. Duplication of centrosomes occurs once during each cell cycle and requires proper mitotic spindle formation and chromosome segregation. Defects in centrosome duplication or function are linked to many human diseases, including various forms of cancer. The centrosome and spindle pole-associated protein 1 (CSPP1) interacts with centrosomes and microtubules and may play a role in the regulation of G(1)/S-phase progression and spindle assembly. Two isoforms of CSPP1 exist as a result of alternative splicing events. Isoform 1 expression increases throughout the cell cycle and peaks in G2/M phase, whereas isoform 2 expression is highest in G1 phase and decreases thereafter.

Type: Primary
Antigen: CSPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/1256
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité