Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RNF180 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9233R-A488
BOSSBS-9233R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9233R-A488
Anti-RNF180 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF180 (ring finger protein 180), also known as Rines, is a 592 single-pass membrane protein that contains a single RING-type zinc finger. Expressed as three alternatively spliced isoforms, RNF180 is well conserved among vertebrates. RNF180 is expressed in brain, kidney, testis and uterus and localizes to the endoplasmic reticulum. RNF180 is an E3 ubiquitin ligase involved in the ubiquitin-proteasome pathway. RNF180 is encoded by a gene located on human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm, or of chromosome 5 altogether, is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF180
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité