Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9295R-A750
BOSSBS-9295R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9295R-A750
Anti-ANKRD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ANKRD17 is a 2,603 amino acid protein that contains 25 ankyrin repeats and one KH domain. ANKRD17 is expressed in bone marrow and is thought to be involved in liver development. ANKRD17 localises to the cytoplasm and the nucleus. ANKRD17 exists as five alternatively spliced isoforms that are encoded by a gene which maps to human chromosome 4. Representing approximately 6% of the human genome, chromosome 4 contains nearly 900 genes. Notably, the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease, is on chromosome 4. FGFR-3 is also encoded on chromosome 4 and has been associated with thanatophoric dwarfism, achondroplasia, Muenke syndrome and bladder cancer. Chromosome 4 is also tied to Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease. Chromosome 4 reportedly contains the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) and has one of the two lowest recombination frequencies of the human chromosomes.

Type: Primary
Antigen: ANKRD17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1501-1600/2603
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité