Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Katanin p60 A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9308R-A680
BOSSBS-9308R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9308R-A680
Anti-Katanin p60 A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Microtubules are polymers of alpha and beta subunits that form the mitotic spindle and assist in the organisation of membranous organelles during interphase. Katanin p60 A1, also known as KATNA1, is a 491 amino acid protein that belongs to the AAA ATPase family and is involved in microtubule regulation. Localised to the cytoplasm and to the centrosome, Katanin p60 A1 functions to sever and disassemble microtubules in an ATP-dependent manner, thus promoting the rapid reorganisation of cellular microtubule arrays and playing an important role in microtubule release from the centrosome after nucleation. Katanin p60 A1, which exists as two alternatively spliced isoforms, can homooligomerise into hexameric rings whose activity is stimulated by the presence of microtubules.

Type: Primary
Antigen: Katanin p60 A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-320/491
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité