Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9313R-A647
BOSSBS-9313R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9313R-A647
Anti-MAP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Microtubules, the primary component of the cytoskeletal network, interact with proteins called microtubule-associated proteins (MAPs).MAP9 is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis.The microtubule-associated proteins can be divided into two groups, structural and dynamic. The MAP proteins function to stimulate tubulin assembly, enhance microtubule stability, influence the spatial distribution of microtubules within cells and utilize microtubule polarity to translocate cellular components. MAP-9 (microtubule-associated protein 9), also known as ASAP, is a 647 amino acid cytoplasmic protein that is constitutively expressed during the cell cycle. MAP-9 localizes to microtubules in interphase, associates with the mitotic spindle during mitosis and localizes to the central body during cytokinesis. Involved in organization of the bipolar mitotic spindle, MAP-9 is required for bipolar spindle assembly, mitosis progression and cytokinesis. MAP-9 may be involved in stabilizing interphase microtubules. Two isoforms of MAP-9 are produced due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité