Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NNF1R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9319R-A488
BOSSBS-9319R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9319R-A488
Anti-NNF1R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NNF1R, also called PMF1, is part of the MIS12 complex, which may be fundamental for kinetochore formation and proper chromosome segregation during mitosis. It is required for chromosome congression and for correct operation of the spindle checkpoint. May act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NNF1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité